Dowex® 1X2 (Cl) 50-100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12130.0B A12130.18 A12130.30
A12130.0BEA 921 EUR
A12130.0B A12130.18 A12130.30
Dowex® 1X2 (Cl) 50-100 mesh
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132715
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132715
Núm. CAS: 9085-42-1