Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, 4-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 3-Ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
A12131.06
A12131.14
A12131.06EA
59.4
EUR
A12131.06
A12131.14
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 97%
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 4644-61-5
Molecular Formula: C8H13NO3.HCl
Formula Weight: 207.66
Melting Point: ca 172° dec.
Beilstein Reference: 3711279
MDL No.: MFCD00043267
Formula:
C₈H₁₃NO₃ Pto. de fusión: ∼ 172 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043267 Núm. CAS: 4644-61-5 EINECS: 225-073-8 |