trans-Indole-3-acrylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
trans-3-Indoleacrylic acid
A12143.03
A12143.06
A12143.03EA
54.5
EUR
A12143.03
A12143.06
trans-Indole-3-acrylic acid ≥98%
trans-Indole-3-acrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 29953-71-7
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 185°dec.
Beilstein Reference: 6317
MDL No.: MFCD00005633
Formula:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,20 g/mol Pto. de fusión: ∼ 185 °C, (desc.) |
Número MDL:
MFCD00005633 Núm. CAS: 29953-71-7 EINECS: 214-872-7 |