Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
β-D-Galactose Pentaacetate, (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
A12163.14
A12163.22
A12163.14EA
80.6
EUR
A12163.14
A12163.22
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Purity: 98%
CAS No.: 4163-60-4
Molecular Formula: C16H22O11
Formula Weight: 390.34
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 98853
Optical Rotation: +24° (c=4 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063259
Formula:
C₁₆H₂₂O₁₁ MW: 390.34 g/mol Pto. de fusión: 142…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063259 Núm. CAS: 4163-60-4 EINECS: 224-008-0 |