6-Mercaptopurine monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12197.03
A12197.06
A12197.14
A12197.03EA
29.3
EUR
A12197.03
A12197.06
A12197.14
6-Mercaptopurine monohydrate 98%
6-Mercaptopurine monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 6112-76-1
Molecular Formula: C5H4N4S.H2O
Formula Weight: 170.19 (152.17anhy)
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 4012091
MDL No.: MFCD03854445
Formula:
C₅H₄N₄S·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03854445 Núm. CAS: 6112-76-1 EINECS: 200-037-4 Índice Merck: 14,5871 |