Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12219.06
A12219.14
A12219.06EA
56.8
EUR
A12219.06
A12219.14
Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate 97%
Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)propionate
Purity: 97%
CAS No.: 20349-89-7
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 40-44°
MDL No.: MFCD00067757
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. de fusión: 40…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067757 Núm. CAS: 20349-89-7 |