2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12247.09
A12247.18
A12247.09EA
76.3
EUR
A12247.09
A12247.18
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide 98%
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Purity: 98%
CAS No.: 2832-19-1
Molecular Formula: C3H6ClNO2
Formula Weight: 123.54
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 97-103°
Beilstein Reference: 1811765
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00021961
Formula:
C₃H₆ClNO₂ MW: 123,54 g/mol Pto. de fusión: 97…103 °C |
Número MDL:
MFCD00021961 Núm. CAS: 2832-19-1 EINECS: 220-598-9 ADR: 8,III |