Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12304.06
A12304.14
A12304.06EA
150
EUR
A12304.06
A12304.14
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4027-57-0
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 4192
MDL No.: MFCD00052514
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: 80…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052514 Núm. CAS: 4027-57-0 EINECS: 223-702-0 |