Sulphadiazine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12370.18
A12370.0B
A12370.30
A12370.18EA
32.7
EUR
A12370.18
A12370.0B
A12370.30
Sulphadiazine 99%
Sulphadiazine
Purity: 99%
CAS No.: 68-35-9
Molecular Formula: C10H10N4O2S
Formula Weight: 250.28
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 253-256°
MDL No.: MFCD00006065
Formula:
C₁₀H₁₀N₄O₂S Pto. de fusión: 253…256 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006065 Núm. CAS: 68-35-9 EINECS: 200-685-8 Índice Merck: 14,8903 |