Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
PEP·CHX
A12385.03
A12385.14
A12385.06
A12385.03EA
92.7
EUR
A12385.03
A12385.14
A12385.06
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt 98%
Phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
Purity: 98%
CAS No.: 10526-80-4
Molecular Formula: C9H18NO6P
Formula Weight: 267.22
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 140° dec.
MDL No.: MFCD00036375
Formula:
C₃H₅O₆P MW: 267,22 g/mol Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00036375 Núm. CAS: 10526-80-4 EINECS: 234-084-7 |