Ethyl-4-pentenoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
A12422.03
A12422.06
A12422.14
A12422.22
A12422.03EA
33.2
EUR
A12422.03
A12422.06
A12422.14
A12422.22
Ethyl-4-pentenoate ≥98%
Ethyl-4-pentenoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1968-40-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 146°
Beilstein Reference: 1751643
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00036562
Formula:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,17 g/mol Pto. Ebullición: 146 °C Densidad: 0,900 Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036562 Núm. CAS: 1968-40-7 EINECS: 217-818-0 ADR: 3,III |