Diethyl diallylmalonate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
A12460.09 A12460.18 A12460.30
A12460.09EA 85.7 EUR
A12460.09 A12460.18 A12460.30
Diethyl diallylmalonate ≥97%
Diethyl diallylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 3195-24-2 Molecular Formula: C13H20O4 Formula Weight: 240.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1790529 MDL No.: MFCD00009126
Formula: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240,30 g/mol
Pto. Ebullición: 242…244 °C
Densidad: 0,993
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009126
Núm. CAS: 3195-24-2
EINECS: 221-696-4