4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12466.14
A12466.22
A12466.14EA
44.2
EUR
A12466.14
A12466.22
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 769-28-8
Molecular Formula: C8H8N2O
Formula Weight: 148.17
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 130992
MDL No.: MFCD00006269
Formula:
C₈H₈N₂O MW: 148,17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006269 Núm. CAS: 769-28-8 EINECS: 212-207-5 |