Quinidine
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (+)-Quinidine
A12559.03 A12559.06 A12559.14
A12559.03EA 29.1 EUR
A12559.03 A12559.06 A12559.14
Quinidine
Quinidine
CAS No.: 56-54-2 Molecular Formula: C20H24N2O2 Formula Weight: 324.42 Melting Point: 171-173° Beilstein Reference: 91866 Optical Rotation: +260° (c=1 in ethanol) UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00135581
Applications: Antiarrhythmic agent that blocks the inward sodium channel
Formula: C20H24N2O2
MW: 324,42 g/mol
Pto. de fusión: 171…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135581
Núm. CAS: 56-54-2
EINECS: 200-279-0
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,8060