Dilactato de magnesio trihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Magnesium dilactate trihydrate, (±)-Lactic acid magnesium salt trihydrate, (±)-2-Hydroxypropionic acid magnesium salt trihydrate, DL-Lactic acid magnesium salt trihydrate, (±)-2-Hydroxypropanoic acid magnesium salt trihydrate
39369.22 39369.14 39369.36
39369.22EA 147 EUR
39369.22 39369.14 80013679.0001
Dilactato de magnesio trihidrato ≥99%
Dilactato de magnesio trihidrato
White to off-white powder/lumps
Solubility: Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
Formula: Mg(C₃H₅O₃)₂·3H₂O
MW: 256.49 g/mol (202.45 anhy)
Pto. de fusión: 41 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156534
Núm. CAS: 18917-93-6
Índice Merck: 14,5672