3-(Phenylthio)thiophene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12585.03
A12585.06
A12585.03EA
74.2
EUR
A12585.03
A12585.06
3-(Phenylthio)thiophene 97%
3-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97%
CAS No.: 16718-11-9
Molecular Formula: C10H8S2
Formula Weight: 192.30
Boiling Point: 111-112°/0.6mm
MDL No.: MFCD00052043
Formula:
C₁₀H₈S₂ Pto. Ebullición: 111…112 °C (0,6 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052043 Núm. CAS: 16718-11-9 |