Potassium antimonate trihydrate ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39524.18
39524.30
39524.18EA
118
EUR
39524.18
39524.30
Potassium antimonate trihydrate ≥94%
Potassium antimonate trihydrate
Purity: 94+%
CAS No.: 12208-13-8
Molecular Formula: KSbO3.3H2O
Formula Weight: 262.90 (208.85anhy)
Physical Form: Powder or crystals
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00150439
Formula:
KSbO₃·3H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150439 Núm. CAS: 12208-13-8 EINECS: 235-387-7 UN: 1549 ADR: 6.1,III |