PTFE
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
A12613.30EA 308 EUR
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0 Molecular Formula: -(CF2CF2-)n MDL No.: MFCD00084455
Formula: (CF₂CF₂)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084455
Núm. CAS: 9002-84-0
Índice Merck: 14,7562