Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxalate Oxime, Cyano(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Oxyma
A12691.06
A12691.14
A12691.22
A12691.06EA
31.2
EUR
A12691.06
A12691.14
A12691.22
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 3849-21-6
Molecular Formula: C5H6N2O3
Formula Weight: 142.11
Melting Point: 127-132°
MDL No.: MFCD00000625
Formula:
C₅H₆N₂O₃ Pto. de fusión: 127…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002112 Núm. CAS: 3849-21-6 EINECS: 223-351-3 |