Procion blue H-5R
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12719.14 A12719.22
A12719.14EA 40.6 EUR
A12719.14 A12719.22
Procion blue H-5R
Procion blue H-5R
CAS No.: 12236-84-9 MDL No.: MFCD00070851
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070851
Núm. CAS: 12236-84-9