DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12758.06
A12758.14
A12758.22
A12758.06EA
63.3
EUR
A12758.06
A12758.14
A12758.22
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5619-07-8
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3597947
MDL No.: MFCD00066113
Formula:
C₁₀H₁₄ClNO₂ Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066113 Núm. CAS: 5619-07-8 EINECS: 227-049-2 |