Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A12834.0B A12834.30
A12834.0BEA 283 EUR
A12834.0B A12834.30
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate
Purity: 99% CAS No.: 13587-26-3 Molecular Formula: (NH4)2Cu(SO4)2.6H2O Formula Weight: 399.83 (291.75anhy) MDL No.: MFCD00150440
Formula: (NH₄)₂Cu(SO₄)₂·6H₂O
MW: 399,83 g/mol (291,75 anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150440
Núm. CAS: 13587-26-3