1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, hidrato
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
A12849.06
A12849.14
A12849.06EA
81
EUR
A12849.06
A12849.14
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate, hidrato
1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride hydrate
CAS No.: 50606-58-1
Molecular Formula: C12H15NO.HCl.xH2O
Formula Weight: 225.72(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 105-107°
Beilstein Reference: 3705146
MDL No.: MFCD00150096
Formula:
C₁₂H₁₅NO.HCl.xH₂O MW: 225,72 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 105…107 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00150096 Núm. CAS: 50606-58-1 EINECS: 256-646-0 |