3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
A12890.06
A12890.14
A12890.06EA
29.2
EUR
A12890.06
A12890.14
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Purity: 95%
CAS No.: 24801-88-5
Molecular Formula: C10H21NO4Si
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Mild
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 4404652
UN No.: UN2927
MDL No.: MFCD00051459
Formula:
C₁₀H₂₁NO₄Si MW: 247,366 g/mol Pto. Ebullición: 238 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051459 Núm. CAS: 24801-88-5 EINECS: 246-467-6 ADR: 6.1,II |