Reactive blue 4 (dye content) 35%, dark blue powder C.I. 61205
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12911.14 A12911.22
A12911.14EA 51.6 EUR
A12911.14 A12911.22
Reactive blue 4 (dye content) 35%, dark blue powder C.I. 61205
Reactive blue 4
CAS No.: 13324-20-4 Molecular Formula: C23H14Cl2N6O8S2 Formula Weight: 637.44 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00001218
Formula: C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₈S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001218
Núm. CAS: 13324-20-4
EINECS: 236-363-9