4-Acetoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Acetoxyphenyl)acrylic acid
A12979.06
A12979.22
A12979.06EA
44.6
EUR
A12979.06
A12979.22
4-Acetoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
4-Acetoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 15486-19-8
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Odour: Odourless
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 2645987
MDL No.: MFCD00016847
Formula:
C₁₁H₁₀O₄ Pto. de fusión: 205…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016847 Núm. CAS: 15486-19-8 EINECS: 239-512-6 |