1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
A12980.03
A12980.06
A12980.14
A12980.03EA
30.4
EUR
A12980.03
A12980.06
A12980.14
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 98%
CAS No.: 3524-32-1
Molecular Formula: C5H9N3
Formula Weight: 111.14
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 72-77°
Beilstein Reference: 113420
MDL No.: MFCD00051651
Formula:
C₅H₉N₃ Pto. de fusión: 72…77 °C Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051651 Núm. CAS: 3524-32-1 |