β-D-Maltose octaacetate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2S,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetoxy-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triyl triacetate
A12988.06
A12988.14
A12988.06EA
77.8
EUR
A12988.06
A12988.14
β-D-Maltose octaacetate 98%
beta-D-Maltose octaacetate
Purity: 98%
CAS No.: 22352-19-8
Molecular Formula: C28H38O19
Formula Weight: 678.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 157-160°
Beilstein Reference: 79279
Optical Rotation: +65° (c=10 in chloroform)
MDL No.: MFCD00079432
Formula:
C₂₈H₃₈O₁₉ MW: 678,60 g/mol Pto. de fusión: 157…160 °C |
Número MDL:
MFCD00079432 Núm. CAS: 22352-19-8 |