Sodium-2-naphthalenesulphonate 98% may cont. up to 10% residual inorganic salts and water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthalenesulphonate
A13066.30 A13066.0B
A13066.30EA 44.9 EUR
A13066.30 A13066.0B
Sodium-2-naphthalenesulphonate 98% may cont. up to 10% residual inorganic salts and water
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 532-02-5 Molecular Formula: C10H7NaO3S Formula Weight: 230.22 Beilstein Reference: 3659024 MDL No.: MFCD00064186
Formula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064186
Núm. CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8