2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Methylpyrimidine-2(1H)-thione hydrochloride
A13145.14
A13145.22
A13145.14EA
45.5
EUR
A13145.14
A13145.22
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 6959-66-6
Molecular Formula: C5H6N2S.HCl
Formula Weight: 162.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3691520
MDL No.: MFCD00012783
Formula:
C₅H₇ClN₂S MW: 162,635 g/mol Pto. de fusión: ∼ 265 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012783 Núm. CAS: 6959-66-6 EINECS: 230-152-5 |