1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13190.03
A13190.06
A13190.14
A13190.03EA
151
EUR
A13190.03
A13190.06
A13190.14
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 85233-19-8
Molecular Formula: C22H24N2O10
Formula Weight: 476.44
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 174° dec.
MDL No.: MFCD00036255
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O₁₀ Pto. de fusión: ∼ 174 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00036255 Núm. CAS: 85233-19-8 Índice Merck: 14,957 |