N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
endo-N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboximide
A13205.09
A13205.18
A13205.30
A13205.09EA
37.9
EUR
A13205.09
A13205.18
A13205.30
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Purity: 97%
CAS No.: 21715-90-2
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 166-170°
Beilstein Reference: 13540
MDL No.: MFCD00065691
Formula:
C₉H₉NO₃ MW: 179,18 g/mol Pto. de fusión: 166…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167583 Núm. CAS: 21715-90-2 EINECS: 244-538-6 |