N-Phenylbenzamidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13219.06
A13219.14
A13219.06EA
54.4
EUR
A13219.06
A13219.14
N-Phenylbenzamidine 97%
N-Phenylbenzamidine
Purity: 97%
CAS No.: 1527-91-9
Molecular Formula: C13H12N2
Formula Weight: 196.25
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 608471
MDL No.: MFCD00019730
Formula:
C₁₃H₁₂N₂ Pto. de fusión: 117…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019730 Núm. CAS: 1527-91-9 |