2-Nonenoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13228.06 A13228.14 A13228.22
A13228.06EA 30.4 EUR
A13228.06 A13228.14 A13228.22
2-Nonenoic acid 98%
2-Nonenoic acid
Purity: 98% CAS No.: 3760-11-0 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Recognizable Boiling Point: 130-132°/2mm Beilstein Reference: 1721634 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00014020
Formula: C₉H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 130…132 °C (2 mmHg)
Densidad: 0,93
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014020
Núm. CAS: 3760-11-0
EINECS: 223-171-5
ADR: 8,III