4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13362.22
A13362.06
A13362.14
A13362.22EA
199
EUR
A13362.22
A13362.06
A13362.14
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 98-71-5
Molecular Formula: C6H8N2O3S.xH2O
Formula Weight: 188.20(anhy)
Melting Point: ca 286° dec.
Beilstein Reference: 514779
MDL No.: MFCD00025097
Formula:
C₆H₈N₂O₃S·xH₂O Pto. de fusión: ∼ 286 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025097 Núm. CAS: 98-71-5 EINECS: 202-694-2 Índice Merck: 14,4773 |