Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl 4,6-O-Benzylidene-α-D-glucopyranoside, (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-Methoxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
A13418.06
A13418.14
A13418.22
A13418.06EA
37.7
EUR
A13418.06
A13418.14
A13418.22
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Purity: 97%
CAS No.: 3162-96-7
Molecular Formula: C14H18O6
Formula Weight: 282.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1291458
Optical Rotation: +110° (c=2 in chloroform)
MDL No.: MFCD00006819
Formula:
C₁₄H₁₈O₆ Pto. de fusión: 163…166 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006819 Núm. CAS: 3162-96-7 EINECS: 221-615-2 |