Piperine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
A13510.06
A13510.14
A13510.22
A13510.06EA
39.5
EUR
A13510.06
A13510.14
A13510.22
Piperine 98%
Piperine
Purity: 98%
CAS No.: 94-62-2
Molecular Formula: C17H19NO3
Formula Weight: 285.34
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 90741
MDL No.: MFCD00005839
Formula:
C₁₇H₁₉NO₃ MW: 285,34 g/mol Pto. de fusión: 128…133 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005839 Núm. CAS: 94-62-2 EINECS: 202-348-0 Índice Merck: 14,7472 |