1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
A13534.06
A13534.14
A13534.06EA
59.5
EUR
A13534.06
A13534.14
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Purity: 99%
CAS No.: 13280-61-0
Molecular Formula: C24H22
Formula Weight: 310.44
Odour: Odourless
Melting Point: 179-184°
Beilstein Reference: 2375845
MDL No.: MFCD00008529
Formula:
C₂₄H₂₂ MW: 310,44 g/mol Pto. de fusión: 179…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008529 Núm. CAS: 13280-61-0 EINECS: 236-285-5 |