Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-sulphamoylbenzoate, 2-sulphamoylbenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-(Aminosulphonyl)benzoate, 2-(Aminosulphonyl)benzoic acid Methyl Ester, 2-sulphonamidobenzoic acid Methyl Ester, Methyl 2-sulphonamidobenzoate
A13553.22 A13553.14
A13553.22EA 119 EUR
A13553.22 A13553.14
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate 98%
Methyl-2-(aminosulphonyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 57683-71-3 Molecular Formula: C8H9NO4S Formula Weight: 215.23 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00009808
Formula: C₈H₉NO₄S
MW: 215,22 g/mol
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009808
Núm. CAS: 57683-71-3
EINECS: 260-903-2