N-Carbobenzyloxy-L-valine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13583.14
A13583.22
A13583.14EA
120
EUR
A13583.14
A13583.22
N-Carbobenzyloxy-L-valine 99%
N-Carbobenzyloxy-L-valine
Purity: 99%
CAS No.: 1149-26-4
Molecular Formula: C13H17NO4
Formula Weight: 251.28
Melting Point: 60°
Beilstein Reference: 2056617
MDL No.: MFCD00008922
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄ Pto. de fusión: 60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008922 Núm. CAS: 1149-26-4 EINECS: 214-562-1 |