Ammonium zinc sulphate hydrate
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13584.0B
A13584.30
A13584.0BEA
103
EUR
A13584.0B
A13584.30
Ammonium zinc sulphate hydrate
Ammonium zinc sulphate hydrate
CAS No.: 77998-33-5
Molecular Formula: (NH4)2Zn(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 293.57(anhy)
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00156122
Formula:
(NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O MW: 293,57 g/mol (anhy) Densidad: 1,931 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156122 Núm. CAS: 77998-33-5 ADR: 9,III |