Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
A13609.06
A13609.14
A13609.06EA
87.6
EUR
A13609.06
A13609.14
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 155377-19-8
Molecular Formula: C7H7F3N2O2
Formula Weight: 208.14
Melting Point: 142-146°
MDL No.: MFCD00052083
Formula:
C₇H₇F₃N₂O₂ MW: 208,14 g/mol Pto. de fusión: 142…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052083 Núm. CAS: 155377-19-8 |