2-Phenyl-2-pentenal mixture E/Z ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13635.06
A13635.14
A13635.06EA
44
EUR
A13635.06
A13635.14
2-Phenyl-2-pentenal mixture E/Z ≥90%
2-Phenyl-2-pentenal
Purity: 90+%
CAS No.: 3491-63-2
Molecular Formula: C11H12O
Formula Weight: 160.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₂O Pto. Ebullición: 124…126 °C (14 mmHg) Densidad: 1,005 Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00051835 Núm. CAS: 3491-63-2 |