2-Phenylpropionitrile 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13636.09
A13636.14
A13636.09EA
60.7
EUR
A13636.09
A13636.14
2-Phenylpropionitrile 96%
2-Phenylpropionitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1823-91-2
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5106
Boiling Point: 230-232°
Beilstein Reference: 774576
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00001871
Formula:
C₉H₉N Pto. Ebullición: 230…232 °C Densidad: 0,985 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001871 Núm. CAS: 1823-91-2 EINECS: 217-354-9 ADR: 6.1,III |