4-Methoxycoumarin 98%
Proveedor: Thermo Scientific
A13670.06
A13670.14
A13670.06EA
68.3
EUR
A13670.06
A13670.14
4-Methoxycoumarin 98%
4-Methoxycoumarin
Purity: 98%
CAS No.: 20280-81-3
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 145960
MDL No.: MFCD00017349
Formula:
C₁₀H₈O₃ MW: 176,17 g/mol Pto. de fusión: 122…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017349 Núm. CAS: 20280-81-3 |