Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13677.14
A13677.22
A13677.14EA
59.6
EUR
A13677.14
A13677.22
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Purity: 97%
CAS No.: 20605-01-0
Molecular Formula: C9H16O6
Formula Weight: 220.22
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₆O₆ Pto. de fusión: 47…52 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009130 Núm. CAS: 20605-01-0 EINECS: 243-916-8 |