Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13904.09 A13904.18 A13904.30
A13904.09EA 45.2 EUR
A13904.09 A13904.18 A13904.30
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride ≥98%
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 5619-04-5 Molecular Formula: C4H9NO3.HCl Formula Weight: 155.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 134° dec. Beilstein Reference: 6067970 MDL No.: MFCD00012593
Formula: C₄H₁₀ClNO₃
Pto. de fusión: ∼ 134 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00012593
Núm. CAS: 5619-04-5
EINECS: 227-047-1