3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-p-anisamide
A13942.06 A13942.14
A13942.06EA 25.8 EUR
A13942.06 A13942.14
3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
3-Amino-4-methoxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 17481-27-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD00017132
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Pto. de fusión: 156…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017132
Núm. CAS: 17481-27-5
EINECS: 241-497-6