1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
A13953.03 A13953.06
A13953.03EA 53.9 EUR
A13953.03 A13953.06
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene 98%
1,2-Diamino-4-chloro-5-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 139512-70-2 Molecular Formula: C6H6ClFN2 Formula Weight: 160.58 Melting Point: 110-114° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00042485
Formula: C₆H₆ClFN₂
MW: 160,58 g/mol
Pto. de fusión: 110…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042485
Núm. CAS: 139512-70-2
ADR: 6.1,III