Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
A14020.14
A14020.22
A14020.36
A14020.14EA
115
EUR
A14020.14
A14020.22
A14020.36
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Purity: 98%
CAS No.: 2605-67-6
Molecular Formula: CH3O2CCH=P(C6H5)3
Formula Weight: 334.36
Melting Point: 165-169°
Beilstein Reference: 618430
MDL No.: MFCD00008455
Formula:
C₂₁H₁₉O₂P MW: 334,36 g/mol Pto. de fusión: 165…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008455 Núm. CAS: 2605-67-6 EINECS: 220-018-4 |